Desyl bromide 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
403170250 403170050
ACRO403170250EA 3875 NOK
ACRO403170250 ACRO403170050
Desyl bromide 97%
Desyl bromide
Formel: C₁₄H₁₁BrO
Smeltepunkt: 53…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000136
CAS-nummer: 1484-50-0
EINECS: 216-057-1
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %