4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
415450250 415450050
ACRO415450250EA 4775 NOK
ACRO415450250 ACRO415450050
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Formel: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Smeltepunkt: 52 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010196
CAS-nummer: 29270-56-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %