2-Aminobenzamidoxime 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-N-hydroxybenzimidamide
H51782.03 H51782.06
H51782.03EA 1450 NOK
H51782.03 H51782.06
2-Aminobenzamidoxime 97%
2-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 16348-49-5 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 71-75° MDL No.: MFCD00492723
Formel: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Smeltepunkt: 71…75 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00492723
CAS-nummer: 16348-49-5