2,4-Dimetylbenso syre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
160320100 160320500
ACRO160320100EA 645 NOK
ACRO160320100 ACRO160320500
2,4-Dimetylbenso syre 98%
2,4-Dimetylbenso syre
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kokepunkt: 267 °C (727 mmHg)
Smeltepunkt: 123…127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002480
CAS-nummer: 611-01-8
EINECS: 210-246-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 127 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %