Benzoin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer:
2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01776.0250
8.01776.1000
8.01776.0250EA
408
NOK
8.01776.0250
8.01776.1000
Benzoin, Sigma-Aldrich®
Benzoin
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol |
MDL nummer:
MFCD00004496 CAS-nummer: 119-53-9 EINECS: 204-331-3 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 0.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 132 - 134 °C |
Molar Mass | 212.24 g/mol |
Bulk Density | 350 kg/m3 |
Boiling Point | 344 °C (1023 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (136 °C) |