Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18356.0100 8.18356.0500 8.18356.9010 8.18356.9025
8.18356.0100EA 408 NOK
8.18356.0100 8.18356.0500 8.18356.9010 8.18356.9025
Hydrogen peroxide-urea, Sigma-Aldrich®
Hydrogen peroxide-urea
Formel: CH₆N₂O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013119
CAS-nummer: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
FN: 1511
ADR: 5.1 (8),III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 75 - 85 °C (decomposition)
Molar Mass 94.07 g/mol
pH 6.3 (H2O, 20 °C)