Ethanolamine hydrochloride
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20063.0100 8.20063.0500
8.20063.0100EA 400 NOK
8.20063.0100 8.20063.0500
Ethanolamine hydrochloride
Ethanolamine hydrochloride
Formel: C₂H₈ClNO
MDL nummer: MFCD00012892
CAS-nummer: 2002-24-6
EINECS: 217-900-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 80 - 84 °C
Molar Mass 97.54 g/mol