Fmoc-Pro-OH
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Synonymer: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
8.52017.0100 8.52017.0025
04-12-1031-100EA 1225 NOK
04-12-1031-100 04-12-1031-25
Fmoc-Pro-OH
Fmoc-Pro-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,38 g/mol
MDL nummer: MFCD00037122
CAS-nummer: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0