Fmoc-D-Pro-OH
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
8.52149.0025 8.52149.0005
04-13-1031-25EA 3850 NOK
04-13-1031-25 04-13-1031-5
Fmoc-D-Pro-OH
Fmoc-D-Pro-OH
Formel: C₂₀H₁₉NO₄
MDL nummer: MFCD00077067
CAS-nummer: 101555-62-8