Ansiktsmasker for renrom, Kimtech™ M3
Leverandør: KIMBERLY CLARK
62451 62452
113-8143EA 4375 NOK
113-8143 113-8144
Ansiktsmasker for renrom, Kimtech™ M3
Masker Munnbind, renrom
Plisserte masker med dokumentert partikkelfiltrering for å forhindre kontaminering.
  • Thermalbond-innsiden gir høy grad av komfort og god pusteevne
  • Lateks- og silikonfri for redusert risiko for toksiske reaksjoner som hudirritasjon
  • Innkapslet nesebro gir bedre komfort og minimal eksponering
  • Dobbeltpakket for bruk i renrom
  • Det ytre laget er laget av polyetylen med åpninger, som loer lite
  • Partikkelfiltreringseffektivitet på >96,9 %
Forpakning: Dobbeltpakket for bruk i renrom.