α-Klor-m-xylen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250 110161000
ACRO110160250EA 620 NOK
ACRO110160250 ACRO110161000
α-Klor-m-xylen 98%
α-Klor-m-xylen
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kokepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,064 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000909
CAS-nummer: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,10224
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %