4-tert-Butyl-α-klortoluen 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
345490050 345490250
ACRO345490050EA 540 NOK
ACRO345490050 ACRO345490250
4-tert-Butyl-α-klortoluen 97%
4-tert-Butyl-α-klortoluen
Formel: C₁₁H₁₅Cl
MW: 182,69 g/mol
Kokepunkt: 98…103 °C (7 mmHg)
Tetthet: 0,94 g/cm³
Flash punkt: 94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000918
CAS-nummer: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
FN: 1760
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5205 to 1.5225 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %