α-Klor-p-xylen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
110171000 110175000
ACRO110171000EA 720 NOK
ACRO110171000 ACRO110175000
α-Klor-p-xylen 98%
α-Klor-p-xylen
Formel: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Kokepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 75 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000919
CAS-nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,10224
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5370 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %