α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)toulene, 1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Methylbenzotrifluoride
308910050 308910010
ACRO308910050EA 2450 NOK
ACRO308910050 ACRO308910010
α,α,α-Trifluoro-p-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-p-xylene
Formel: C₈H₇F₃
MW: 160,14 g/mol
Kokepunkt: 129 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,144 g/cm³
Flash punkt: 27 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075476
CAS-nummer: 6140-17-6
EINECS: 228-124-2
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %