2,3-Dimethylanilin for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2,3-Xylidin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21222.0005 8.21222.0250
8.21222.0005EA 289 NOK
8.21222.0005 8.21222.0250
2,3-Dimethylanilin for syntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –15 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007732
CAS-nummer: 87-59-2
EINECS: 201-755-0
FN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10217
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1.5 g/l (20 °C)
Melting Point 2 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 224 °C
Vapor Pressure 0.13 hPa (25 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.5685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1 - 2.7 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 545 °C