2,4-Xylidin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
148570010 148571000
ACRO148570010EA 2000 NOK
ACRO148570010 ACRO148571000
2,4-Xylidin 99%
2,4-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007738
CAS-nummer: 95-68-1
EINECS: 202-440-0
FN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10217
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %