2,6-Diethylaniline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
165220010 165222500
ACRO165220010EA 2125 NOK
ACRO165220010 ACRO165222500
2,6-Diethylaniline 98%
2,6-Diethylaniline
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 3…4 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: 123 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007753
CAS-nummer: 579-66-8
EINECS: 209-445-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5446 to 1.5466 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %