2,6-Xylidin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline
115940050 115941000 115945000 115940025
ACRO115940050EA 470 NOK
ACRO115940050 ACRO115941000 ACRO115945000 ACRO115940025
2,6-Xylidin 99%
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 216 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 10…12 °C
Tetthet: 0,98 g/cm³
Flash punkt: 91 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007747
CAS-nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
FN: 1711
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10217
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5591 to 1.5611 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %