2,4-Di-tert-butylphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene
160120025 160125000 160121000
ACRO160120025EA 1550 NOK
ACRO160120025 ACRO160125000 ACRO160121000
2,4-Di-tert-butylphenol 97%
2,4-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Kokepunkt: 264 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 54…59 °C
Tetthet: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 115 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008828
CAS-nummer: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥96.0 %