2,4-Xylenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Hydroxy-3-xylene, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Xylenol
408450250 408451000 408450050 408455000
ACRO408450250EA 425 NOK
ACRO408450250 ACRO408451000 ACRO408450050 ACRO408455000
2,4-Xylenol 99%
2,4-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 211 °C
Smeltepunkt: 21…23 °C
Tetthet: 1,027 g/cm³
Flash punkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002233
CAS-nummer: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
FN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10215
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5405 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %