3,5-Xylenol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Hydroxy-3-xylene, 3,5-Dimethylphenol, 5-Hydroxy-m-xylene, 1,3-Dimethyl-5-hydroxybenzene
162790050 162791000 162795000 162790025
ACRO162790050EA 470 NOK
ACRO162790050 ACRO162791000 ACRO162795000 ACRO162790025
3,5-Xylenol 99+%
3,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 222 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 63…66 °C
Tetthet: 1,115 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002307
CAS-nummer: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
FN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10215
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to orange Crystalline solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥99.0 %