2,5-Xylenol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
116540050 116541000 116545000
ACRO116540050EA 420 NOK
ACRO116540050 ACRO116541000 ACRO116545000
2,5-Xylenol 99+%
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75…77 °C
Tetthet: 0,97 g/cm³
Flash punkt: 85 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002237
CAS-nummer: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
FN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10215
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to cream Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥75 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %