2,5-Xylenol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03771.0005 8.03771.0250
8.03771.0005EA 322 NOK
8.03771.0005 8.03771.0250
2,5-Xylenol for syntese, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Kokepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75 °C
Tetthet: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002237
CAS-nummer: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
FN: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,10215
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 75 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 211 °C
Vapor Pressure 0.208 hPa (25 °C)
Flash Point 80 - 95 °C
Explosion Limit 1.4 %(V)
Density 0.9 g/cm3 (75 °C)
Synonyms 2,5-DMP, p-Xylenol
Hill Formula C8H10O
Chemical Formula 2,5-(CH3)2C6H3OH