Optima™-utvalget av avanserte termostater kan kombineres med plastbad, førsteklasses bad i rustfritt stål eller kjøleenheter. T100- og TC120-termostatene styres av digitale mikroprosessorer. De har en brukervennlig dreiebryter og to funksjonstaster som gjør det mulig å stille temperaturen og navigere i menyen raskt. Enhetene har et godt lesbart 4 sifret display, 3 programmerbare forhåndsinnstillinger for temperatur, beskyttelse mot lavt væskenivå, ikke-justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur, synlig alarm, nedtellingstimer og mulighet for brukerkalibrering for størst mulig presisjon.
- Temperaturområde for T100: omgivelsestemperatur +5 til 100 °C. Innstillbart område 0 til 100 °C (drift under omgivelsestemperatur krever ekstra nedkjøling)
- Temperaturområde for TC120: omgivelsestemperatur +5 til 120 °C. Innstillbart område −20 til +120 °C (drift under omgivelsestemperatur krever ekstra nedkjøling)
- Sirkulasjonen i badet gir god temperaturstabilitet og -ensartethet
- Stabilitet: ± 0,05 °C ved 70 °C
- TC120 har en hørbar og synlig alarm og justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur
Maksimale pumpekapasiteter:
TC120: 16 L/min, 210 mbar
Bestillingsinformasjon: En klemme som gjør det mulig å feste termostaten til så å si hvilket som helst bad eller hvilken som helst beholder med vertikale sider, er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Bestilles separat.
NB: *RT = omgivelse