p-Xylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 1,4-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08691.1000 8.08691.2500 8.08691.6010 8.08691.9160
8.08691.1000EA 549 NOK
8.08691.1000 8.08691.2500 8.08691.6010 8.08691.9160
p-Xylen for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Xylen
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Kokepunkt: 138,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 13 °C
Tetthet: 1,096 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 25 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008556
CAS-nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
FN: 1307
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point 13.3 °C
Molar Mass 106.17 g/mol
Boiling Point 138.4 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 8.7 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Explosion Limit 1.1 - 7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Evaporation Number 13.5