Bad og lokk, rustfritt stål, ST-serien
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
ST26 ST12 ST18 ST38 ST5 LST12 LST26 LST38
461-0674EA 10150 NOK
461-0674 461-0672 461-0673 461-0675 461-0676 GRANLST12 GRANLST26 GRANLST38
Bad og lokk, rustfritt stål, ST-serien
Bad Vannbad, uten sirkulasjon
Førsteklasses bad laget av korrosjonsbestandig rustfritt stål for holdbarhet i krevende miljøer. Tilgjengelig i fem størrelser (5, 12, 18, 26 og 38 liter) for en rekke ulike bruksområder.
  • All badene er utstyrt med broplate. Modellene på 12 liter og mer har en broplate som gjør at Optima™-termostaten kan orienteres i to retninger på tanken – dette er ideelt for å utnytte plassen maksimalt
  • Badene på 12 liter og mer har tappehull som gjør det lett å tømme dem, og de kan bruke hengetermostatmodellene Grant C1G og C2G ved temperaturer lavere enn omgivelsen
  • Kan