2,6-Di-tert-butyl-p-kresol 99.8%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 325 NOK
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol 99.8%
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Kokepunkt: 265 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 69…71 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)