2,6-Di-tert-butyl-p-kresol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
8.22021.0100EA 299 NOK
8.22021.0100 8.22021.0500 8.22021.2500 8.22021.9025
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol for syntese, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Kokepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…70 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 127 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011644
CAS-nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01547
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 69 - 70 °C
Molar Mass 220.35 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 265 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.02 hPa (20 °C)
Flash Point 127 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 345 °C