2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
139330050 139330500 139335000
ACRO139330050EA 380 NOK
ACRO139330050 ACRO139330500 ACRO139335000
2,4,6-Tri-tert-butylphenol 97%
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Formel: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Kokepunkt: 277 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 129…132 °C
Tetthet: 0,919 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008821
CAS-nummer: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %