2,4,6-Trimethylphenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
140210100 140210500
ACRO140210100EA 435 NOK
ACRO140210100 ACRO140210500
2,4,6-Trimethylphenol 99%
2,4,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 70…73 °C
Tetthet: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002235
CAS-nummer: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
FN: 2430
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) c=1, DMF