1,2,4-Trimetylbenzen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 1225 NOK
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimetylbenzen 98%
1,2,4-Trimetylbenzen
Formel: C₉H₁₂
Kokepunkt: 168 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –44 °C
Tetthet: 0,88 g/cm³
Flash punkt: 48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008527
CAS-nummer: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,08100
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %