1,3,5-Triisopropylbensen 95%
Leverandør: Thermo Scientific
171221000 171220250
ACRO171221000EA 1375 NOK
ACRO171221000 ACRO171220250
1,3,5-Triisopropylbensen 95%
1,3,5-Triisopropylbensen
Formel: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Kokepunkt: 232…236 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -7 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³
Flash punkt: 86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008890
CAS-nummer: 717-74-8
EINECS: 211-941-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4874 to 1.4894 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %