Mesitylen 99%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
125580010 125582500 125580025
ACRO125580010EA 2075 NOK
ACRO125580010 ACRO125582500 ACRO125580025
Mesitylen 99%, extra pure
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
Kokepunkt: 163…166 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 0,8675 g/cm³
Flash punkt: 44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008538
CAS-nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
FN: 2325
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,05934
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.01 %