Mesitylen 97%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1,3,5-Trimethylbenzene
161320010 161322500 161320025
ACRO161320010EA 1725 NOK
ACRO161320010 ACRO161322500 ACRO161320025
Mesitylen 97%, ren
Mesitylen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kokepunkt: 163…166 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 0,8675 g/cm³
Flash punkt: 44 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008538
CAS-nummer: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
FN: 2325
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,05934
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %