Dual scale refractometers/alcoholometers
Leverandør: Atago
4434 4433
635-0239EA 4150 NOK
635-0239 ATAG4433
Dual scale refractometers/alcoholometers
Refraktometere Refraktometere, håndholdte
Dual scale refractometers/alcoholometers with dual scale for ethanol (weight %) and temperature (°C).
Sertifiseringer: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Prøvestørrelse 0,3 ml 0,3 ml
Måletid 3 seconds 3 seconds
Temperaturkompenseringområde 5...30/35 °C 5...30/35 °C
Temperaturpresisjon ±1 °C
B×D×H 55×31×109 mm 55×31×109 mm
Vekt 100 g 100 g