4-Fenylsykloheksanon 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
187940500 187940100
ACRO187940500EA 1850 NOK
ACRO187940500 ACRO187940100
4-Fenylsykloheksanon 98+%
4-Fenylsykloheksanon
Formel: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Kokepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 77…80 °C
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001641
CAS-nummer: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %