1-Phenylcyclohexanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
B20877.09 B20877.18
B20877.09EA 790 NOK
B20877.09 B20877.18
1-Phenylcyclohexanol ≥97%
1-Phenylcyclohexanol
Purity: 97% CAS No.: 1589-60-2 Molecular Formula: C12H16O Formula Weight: 176.26 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 153°/20mm MDL No.: MFCD00021393
Formel: C₁₂H₁₆O
Kokepunkt: 153 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 58…62 °C
Tetthet: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00021393
CAS-nummer: 1589-60-2
EINECS: 216-456-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c820b6df60d9bd3e8e326acbb1c91bf2ff8d0c7&vid=dddc7b8adb8281182d49f92208bbe6f3ee62d567&prid=web&clid=SAPDAM