Benzylbenzoat 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzoic acid benzyl ester
105860010 105862500 105860051
105860010.EA 1775 NOK
105860010. 105862500. 105860051.
Benzylbenzoat 99+%
Benzylbenzoat
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Kokepunkt: 323 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Tetthet: 1,118 g/cm³
Flash punkt: 147 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003075
CAS-nummer: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 13,01129
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20/20°C) 1.118 to 1.122
Acid value ≤0.3 mg KOH/g