2-fenylbensosyre 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Biphenyl-2-carboxylic acid, 2-Biphenylcarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
106270250 106271000
ACRO106270250EA 715 NOK
ACRO106270250 ACRO106271000
2-fenylbensosyre 98%
2-fenylbensosyre
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Kokepunkt: 199 °C (10 mmHg)
Smeltepunkt: 110…114 °C
Tetthet: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002463
CAS-nummer: 947-84-2
EINECS: 213-432-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %