4-fenylbensosyre 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
106280250 106281000 106285000
ACRO106280250EA 760 NOK
ACRO106280250 ACRO106281000 ACRO106285000
4-fenylbensosyre 99%
4-fenylbensosyre
Formel: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Kokepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 223…228 °C
Tetthet: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002553
CAS-nummer: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %