(1R)-(+)-α-Pinene 98%, 80% ee
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 1175 NOK
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinene 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –62 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001346
CAS-nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
FN: 2368
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,07599
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)