(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
M-Clarity™ quality level = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 720 NOK
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –62 °C
Tetthet: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001346
CAS-nummer: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
FN: 2368
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM