3-Bromoquinoline 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
154270250 154271000 AC15427.1 AC15427.10 AC15427.50
ACRO154270250EA 1125 NOK
ACRO154270250 ACRO154271000 MAYBAC15427.1 MAYBAC15427.10 MAYBAC15427.50
3-Bromoquinoline 98%
3-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Kokepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 13…15 °C
Tetthet: 1,53 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006767
CAS-nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1
FN: 2810
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6630 to 1.6660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %