3-Quinolinecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 1950 NOK
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
3-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Kokepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 277…283 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006770
CAS-nummer: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %