6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
418800050 418800250
ACRO418800050EA 1225 NOK
ACRO418800050 ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Kokepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 293…294 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047613
CAS-nummer: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %