2-Chloroquinoline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
110040010 110040050 110040250
ACRO110040010EA 495 NOK
ACRO110040010 ACRO110040050 ACRO110040250
2-Chloroquinoline 99%
2-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Kokepunkt: 265…267 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 34…37 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006741
CAS-nummer: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %