4,7-Dichloroquinoline 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
113750250 113751000 113750050
113750250.EA 560 NOK
113750250. 113751000. 113750050.
4,7-Dichloroquinoline 98%
4,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Kokepunkt: 148 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 84…86 °C
Flash punkt: 164 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006774
CAS-nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %