8-Chloroquinoline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
405020100 405020250
ACRO405020100EA 895 NOK
ACRO405020100 ACRO405020250
8-Chloroquinoline 99%
8-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Kokepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 1,2834 g/cm³ (14 °C)
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00047618
CAS-nummer: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free amine ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %