2-Quinolinol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
418810100 418810010
ACRO418810100EA 3700 NOK
ACRO418810100 ACRO418810010
2-Quinolinol 98%
2-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Kokepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 197…200 °C
Tetthet: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006743
CAS-nummer: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Indeks: 13,01835
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to brown-purple to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %