7-Quinolinol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
418820010 418820050
ACRO418820010EA 2025 NOK
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Quinolinol 99%
7-Quinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Kokepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 239…244 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016730
CAS-nummer: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %